Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Green Dead Cell Stain, for flow cytometry
Code produit. 11310972
Click to view available options
Quantité:
1000 analyses
Code produit. 11310972
Marque: Molecular Probes™ S34860
Edge
La coloration verte pour cellules mortes SYTOX™ est une coloration d’acide nucléique brillante facile à utiliser permettant de distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans des essais de cytométrie de flux.
  • Une coloration d’acide nucléique brillante et facile à utiliser permettant de distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans les dosages de cytométrie en flux
  • Conçu pour la cytométrie en flux utilisant le laser bleu de 488 nm avec une émission dans le filtre BP 530/30 (similaire au FITC et à la GFP)
  • La concentration du colorant a été optimisée pour les échantillons dont les concentrations vont de 1 x 104 à 1 x 106 cellules/ml
  • La coloration a été validée dans plusieurs types de cellules, notamment Jurkat, ReH, CHO, Kg1a, 3T3, HeLa, HEK (cellules primaires) et le sang total lysé
  • Testées dans plusieurs applications, notamment l’apoptose, le cycle cellulaire, la prolifération cellulaire et les dosages d’immunophénotypage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Couleur Vert
Contenu et stockage Contient 1 flacon de coloration de cellules mortes SYTOX™ vert (solution de 30 μM dans le DMSO).
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Description Coloration verte de cellules mortes SYTOX™, pour cytométrie en flux
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration de cellules mortes
Type de colorant SYTOX™ Vert
Emission 525 nm
Excitation Wavelength Range 488 nm
Forme Solution
Format Tube(s)
Gamme de produits SYTOX
Quantité 1000 analyses
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)