Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Orange Dead Cell Stain, for flow cytometry
Click to view available options
Quantité:
1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une coloration d’acide nucléique brillante et facile à utiliser permettant de distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans les dosages de cytométrie en flux
- Conçue pour la cytométrie en flux utilisant le laser bleu de 488 nm ou le laser vert de 532 nm avec émission dans le filtre BP 575/26 (similaire à PE)
- La concentration du colorant a été optimisée pour les échantillons dont les concentrations vont de 1 x 104 à 1 x 106 cellules/ml
- La coloration a été validée dans plusieurs types de cellules, notamment Jurkat, ReH, CHO, Kg1a, 3T3, HeLa, HEK (cellules primaires) et le sang total lysé
- Elle a également été testée dans plusieurs applications, notamment l’apoptose, le cycle cellulaire, la prolifération cellulaire et les dosages d’immunophénotypage
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméable |
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de coloration de cellules mortes SYTOX™ orange (solution de 250 μM dans le DMSO). Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Description | Coloration orange pour cellules mortes SYTOX™, pour cytométrie en flux |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Coloration de cellules mortes |
| Type de colorant | Orange SYTOX™ |
| Emission | 570 nm |
| Afficher plus |