Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 10 N - ST
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
1 à 100 ml
1 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les outils ST sont recommandés pour une utilisation avec les tissus et autres matériaux fibreux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Élément de dispersion |
| Plage de volume (métrique) | 1 à 50 ml |
| Diamètre (impériale) | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 115 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L PT |
| À utiliser avec (équipement) | S 10 N 8 G ST |
| Modèle | S 10N-8G-ST |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |