Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 25 N - ST
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
1 à 100 ml
1 à 50 ml
10 ml à 1,5 L
50 ml à 2 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les outils ST sont recommandés pour une utilisation avec les tissus et autres matériaux fibreux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Élément de dispersion |
| Plage de volume (métrique) | 10 ml à 1,5 L |
| Diamètre (impériale) | 0,7 in |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 194 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L PT |
| À utiliser avec (équipement) | S 25 N 18 G ST |
| Modèle | S 25N-18G-ST |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |