Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 50
Code produit. 15251126 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
S 50-KR-G-45-F
S 50-KR-G45-G
S 50-KR-G45-M
S 50N–G45-F
S 50N–G45-M
Longueur (métrique) de l’arbre:
290 mm
300 mm
Plage de volume (métrique):
0,25 à 10 L
500 ml à 15 L
500 ml à 20 L
Conditionnement:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15251126
missing translation for 'mfr': IKA™ 0010000630
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez cet élément de dispersion avec les disperseurs IKA™ T 50. Les éléments de dispersion numérique T 50 sont dotés d’un couplage à connexion rapide qui facilite le remplacement de l’outil de dispersion.
  • La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
  • Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
  • En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
  • La vitesse élevée et l’écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
  • Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Convient à l’instrument de dispersion numérique T 50
  • Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316 litres
  • Adapté aux solvants
  • Température max. : 180°C
  • Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Élément de dispersion
Plage de volume (métrique) 500 ml à 15 L
Diamètre (métrique) 45 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 300 mm
Matériau PTFE, acier inoxydable 316L
À utiliser avec (équipement) S50KR-G45M
Modèle S 50-KR-G45-M
Quantité d’emballage 1 de chaque
Méthode de stérilisation chimique humide