Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 50
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
S 50-KR-G-45-F
S 50-KR-G45-G
S 50-KR-G45-M
S 50N–G45-F
S 50N–G45-M
Longueur (métrique) de l’arbre:
290 mm
300 mm
Plage de volume (métrique):
0,25 à 10 L
500 ml à 15 L
500 ml à 20 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
- Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
- En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
- La vitesse élevée et l’écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
- Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
- Convient à l’instrument de dispersion numérique T 50
- Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316 litres
- Adapté aux solvants
- Température max. : 180°C
- Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Élément de dispersion |
| Plage de volume (métrique) | 500 ml à 15 L |
| Diamètre (métrique) | 45 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 300 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L |
| À utiliser avec (équipement) | S50KR-G45M |
| Modèle | S 50-KR-G45-M |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Méthode de stérilisation | chimique humide |