Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Maille polyester lisse
MegaTex, polyamide non-tissé, polyamide non-tissé
Microfiber Polyester, Polyester, Nylon
Microfiber Polyester, Polyester, Urethane Foam, Urethane Foam
Microfibre, polyester, nylon, Polyester, 20 % nylon
Polyester tissé, lisse, mousse d'uréthane, Urethane Foam
Polyester, Urethane Foam
Dimensions:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in), 25.4 cm (10 in.)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in), 35,6cm (14 po)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in), 35.6 cm (14 in.)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 po)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in), 45,72cm (18 po)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in), 45.72 cm (18 in.)
Couleur:
Blanc
Bleu
Quantité:
12/boîte
12/carton
50/carton
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
50 pièces
Description
Requires
Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
- Serpillère à franges à profil bas pour nettoyer les sols, les murs et les plafonds
- Pivote à 180° dans les deux directions
- Sa grande surface en fait l’outil idéal pour le nettoyage général et l’application de désinfectants en environnement stérile
- Passe sous les équipements et permet d’accéder à tous les recoins des étagères et des chambres étroites
- Trois tailles disponibles et choix de housses
- Modèle irradié disponible
Le couvercle en PVA est à faible peluchage et à séchage rapide, laissant les surfaces sèches et exemptes de résidus ; évitez les détergents forts et IPA. Le
couvercle NovaPoly™ peut résister à des désinfectants plus puissants et est autoclavable ; disponible irradié ; également disponible en version mousse double épaisseur
Spécification
Spécification
| Dimensions | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in), 35.6 cm (14 in.) |
| Type de produit | Mop Cover |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 35.6 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 6.4 cm |
| Largeur (impériale) | 2,5 in |
| Résistant à | Chemicals |
| Afficher plus |
Adaptateur et manche non inclus