Learn More
Copan Italia™ Étaleurs en plastique en T
Click to view available options
Quantité:
1 000/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Utilisé pour réaliser des comptages sur plaques CFU bactériennes dans l’eau, le lait, l’urine et d’autres échantillons liquides.
- Les surfaces lisses et arrondies empêchent la coupe ou l’entaillage de la gélose pendant l’inoculation des plaques de culture.
- La conception en forme de T facilite l’application de pression uniforme sur la surface de la gélose.
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Longueur (métrique) | 171 mm |
| Conditionnement | 5/sachet à ouverture facile, 1000/boîte |
| Quantité | 1 000/paquet |
| Forme | En T |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Étaleur |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour réaliser des comptages sur plaques CFU bactériennes dans l’eau, le lait, l’urine et d’autres échantillons liquides. |