Learn More
Tocris Bioscience™ T2AA
GREENER_CHOICE
Code produit. 18786648
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18786648
Marque: Tocris Bioscience™ 4723/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) inhibitor
T2AA is a proliferating cell nuclear antigen (PCNA) inhibitor; inhibits PCNA/PIP-box peptide interaction (IC50 ∽1 μM). Causes DNA replication stress by stalling DNA replication forks. Inhibits PCNA interaction with DNA polymerase δ and arrests cell growth in S-phase. Suppresses cancer cell growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (βS)-β-Amino-4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzenpropanol
CAS 1380782-27-3
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C15H15I2NO3
Poids de la formule 511.09
Pureté 98%