Learn More
T4 ADN Ligase, dans20 mM de Tris HCl et 50 KCl mM, de Kcl, Alfa Aesar™
Click to view available options
Quantité:
1 kU
5 kU
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kU |
| Poids moléculaire | 62 kd |
| Forme | Liquide |