Learn More
Dostmann Electronic Enregistreur de données de température et d’humidité TA 120
Code produit. 11815651
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11815651
Marque: Dostmann Electronic 50000120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rich, robust, reliable temperature humidity logger with alarm and wireless sensor.
Enregistreur thermohygromètre sans fil 1 à 6 canaux
• Température, humidité relative, date et heure
• Mémoire 3000 mesures
• Calcul du point de rosée
• Alarme sonore haute et basse
• Transmission sans fil jusqu'à 5 émetteurs
• Affichage simultané:
• Température
• Humidité relative
• Date
• Heure
• Alarme sonore haute et basse programmable
• Fonction mini/maxi, calcul de la moyenne et du point de rosée
• Mémoire 3000 mesures, intervalle réglable de 1 min à 24h
• Accepte jusqu'à 5 thermohygromètres émetteurs en option
• Thermohygromètre 6 canaux
• Inclus avec logiciel d'exploitation compatible Excell et Access. avec câble RS232 et logiciel
Spécification
Mémoire des données 3000 Readings
Types d’alarme High/Low
Type de batterie AA
Autonomie de la batterie 1 Year
Canaux 1 to 6
Interface RS232
Modèle TA 120
Types de capteur NTC
Plage d’humidité 1 to 99%
Plage de températures (métrique) -20°C à +70°C
Température de fonctionnement (métrique) -20° to +70°C
Alimentation électrique 1.5 V