Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II Vector and One Shot™ INVαF' Chemically Competent E. coli
Code produit. p-9053012
Click to view available options
Nbre de réactions:
20 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10003102
Marque: Invitrogen™ K205001
Offre une stratégie de clonage rapide en une étape permettant d’insérer directement des produits de PCR amplifiés par A Taq dans un vecteur plasmide
Les promoteurs T7 et Sp6 du vecteur pCR II permettent une transcription in vitro de l’insert en vue de générer des produits de type sens et antisens. Le kit TA Cloning Dual Promoter s’appuie sur le vecteur de clonage pCRII et la ligase d’ADN ExpressLink T4 de façon à générer, à température ambiante et en quinze minutes, un produit de ligature. Les réactions permettent généralement d’obtenir > 80 % de produits recombinants comportant des inserts.
  • Rapide et pratique : 15 minutes, ligature à température ambiante
  • Efficacité : analyse des bleus / blancs et > 80 % de clones avec insert correct
  • Flexibilité : résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
  • Simplicité : élimination de toute modification enzymatique du produit PCR
  • Simplification : aucune amorce de PCR associée à des sites de restriction nécessaire
  • Saillies 3’-T pour la ligature directe de produits PCR amplifiés par Taq
  • Accélérateurs de T7 et Sp6 pour la transcription et le séquençage in vitro de l’ARN
  • Lieur multisite flexible avec sites EcoR I de flanquement pour faciliter l’excision des inserts
  • Sites d’amorce M13 directs et inversés pour le séquençage
  • Fonctionnement du TA Cloning\
  • L’activité dissociée de tout modèle de la polymérase Taq confère une désoxyadénosine (A) unique aux extrémités 3’ des produits de PCR.
  • Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit comporte des résidus de désoxythymidine 3’ (T) simple.
  • Ceci permet aux inserts de PCR de se ligaturer de façon efficace avec le vecteur.
  • Configurations du kit
  • Le kit TA Cloning est proposé dans différentes configurations : avec des cellules chimiquement compétentes INVF’ E. coli One Shot (K2050-01 et K2050-40), des cellules chimiquement compétentes TOP10F’ E. coli One Shot (K2060-01 et K2060-40), et sans des cellules chimiquement compétentes (K2750-20 et K2750-40), dans des configurations à 20 ou 40 réactions.
Clonage, clonage par PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures INVαF ́
Type de cellule E. coli chimiquement compétentes
Méthode de clonage TA Cloning
Contenu et stockage Ce kit contient un vecteur pCR™II linéarisé, une ligase d’ADN ExpressLink™ T4, 5 tampons de ligature d’ADN ExpressLink™ T4, des dNTP, 10 tampons PCR, de l’eau stérile et des témoins. Les kits cellulaires compétents contiennent des cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé.
Conserver les cellules E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Comprend Vecteur pCRII linéarisé, ligase d’ADN ExpressLink T4, 5 tampons de ligature d’ADN ExpressLink T4, dNTP, 10 tampons PCR, eau stérile, témoins, cellules E. coli chimiquement compétentes One Shot™INVαF’, milieu S.O.C. et plasmide témoin superenroulé.
Nbre de réactions 20 réactions
Gamme de produits One Shot
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur T7, SP6
Quantité 20 reactions
Vecteur pCRII
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TA Cloning Kit, Dual Promoter, with pCRII Vector and One Shot INV
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride