Learn More
Sartorius Plaques de papier de table
Code produit. 15982810 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)
580 x 580 mm (22,8 x 22,8 in)
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 15982810
Marque: Sartorius FT2H182580580
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques de papier de table utilisées pour la filtration des huiles de cuisson et de transformateurs, bains galvaniques et comme papiers de base pour une imprégnation supplémentaire avec certains réactifs. Les grades, dont la résistance à l’éclatement à l’état humide est de 30 kPa, sont identifiés comme offrant une meilleure résistance à l’état humide et adaptés à la filtration sous pression ou sous vide.
Plaques de filtration
QualitéPoids de base g/m2Épaisseur en mm
0,904201,30
12204751,10
13393150,63
1514600,90
1523800,90
152 A3401,00
15222800,60
1577001,80
16002500,50
16321500,63
167 3603600,90
5114901,25
641000,22
A 1401400,25
A 2502500,40
C 1601600,30
C 2502500,43
C 2512500,55
C 3003000,52
C 3503500,63
350 L3600,75
C 4504500,95
K = 125201,50
LF 13600,90
M 2702700,62
M 6006001,60
S 1651650,33
S 5005001,00
SB 21550,34
SEK 5505501,25
SEK 7707701,00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Papier filtre
Qualité H182
Type Plaque filtre
Dimensions (L x l) 580 x 580 mm (22,8 x 22,8 in)
Fit for Purpose Qualité certifiée