Learn More
LNI™ Tablo S 172 D Bench
Code produit. 17841017 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Click to view available options
:
Tablo S 172 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1720 x 840 mm
Code produit. 17841017
Marque: LNI™ 2000.02.015D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Designed without rouging pumps or noisy equipment
  • Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
  • With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Spécification
Type de produit Bench
Couleur Gris clair
Réglable Yes
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (P x L x H) 890 x 1720 x 840 mm
À utiliser avec (équipement) Analytical Instruments
Matériau de la monture Acier inoxydable
Comprend Chemical Resistant Table Top
Nbre de portes None
Nbre de tiroirs None
Nbre d’étagères None
Type de bouchon EU-style, UK-style
Garantie 24 Months
Avec roulettes Yes
Repose-pieds No
Avec inclinaison No
Matériau Acier inoxydable