Learn More
Sartorius Pipettes mécaniques Tacta™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.3 à 3 μl
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 100 μl
500 à 5000 μl
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
- Le système Sartorius Optilock unique assure la flexibilité nécessaire au réglage et au verrouillage du volume
- Éjection des pointes contrôlée et régulière grâce à la nouvelle technologie Sartorius Optiject
- Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Optifit Tips : 10000 μl |
| Espacement de cônes réglable | Yes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Reusable |
| Type à poignée | Ergonomic |
| Matériau | Polypropylene |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Tacta |
| Programmabilité | No |
| Afficher plus |