Learn More
Sartorius Pipettes mécaniques Tacta™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15576314 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.3 à 3 μl
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 100 μl
500 à 5000 μl
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15576314
Marque: Sartorius LH729220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sa conception exceptionnellement équilibrée permet une grande simplicité d’utilisation et une prise incroyablement confortable
  • Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
  • Le système Sartorius Optilock unique assure la flexibilité nécessaire au réglage et au verrouillage du volume
  • Éjection des pointes contrôlée et régulière grâce à la nouvelle technologie Sartorius Optiject
  • Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
  • Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes Optifit : 10 μl, SafetySpace Filter Tips : 10 μl
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Jetable Reusable
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Tacta
Stérilité Non-sterile
Type Pipette
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl