Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 50X, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Code produit 10457583
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
20L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10457583 500 ml Flacon poly 500mL
10490264 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
10542985 4 l Poly CUBE 4L
10326463 20 l Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10457583 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1332500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris-acétate-EDTA, numéro CAS 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, gris, Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %), sans DNase, test réussi, filtré sur filtre de 0,2 micron, électrophorèse, solution 50X, Poly CUBE, liquide, sans protéase, sans DNase, sans RNase et sans protéase, RT
Tris-Acétate-EDTA, numéro CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, gris, tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %).
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Acetate-EDTA
Note relative au nom 50X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Synonyme TAE
Qualité Électrophorèse
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (<2 %).