Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 50X, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Code produit 10490264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
20L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490264 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
10457583 500 ml Flacon poly 500mL
10542985 4 l Poly CUBE 4L
10326463 20 l Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10490264 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP13321
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Tris-acétate-EDTA, numéro CAS 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, gris, Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %), sans DNase, test réussi, filtré sur filtre de 0,2 micron, électrophorèse, solution 50X, Poly CUBE, liquide, sans protéase, sans DNase, sans RNase et sans protéase, RT
Tris-Acétate-EDTA, numéro CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, gris, tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (< 2 %).
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Acetate-EDTA
Note relative au nom Solution 50X
CAS 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Protéase Exempt de protéase
Synonyme TAE
Qualité Électrophorèse
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (24 %), acide acétique (5,0 %) et EDTA (<2 %).