Learn More
Tafamidis, MedChemExpress
Code produit. 16488797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16488797
Marque: Medchem Express HY14852
MedChemExpress Tafamidis is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis inhibits amyloidogenesis.
Tafamidis is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis inhibits amyloidogenesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tafamidis
Forme physique Solid
CAS 594839-88-0
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H7Cl2NO3
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 37.5 mg/mL (121.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2N=C(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)OC2=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 308.12
Poids de la formule 308.12
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.