missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAK-593, MedChemExpress

Code produit. 16486578
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16486578

Marque: Medchem Express HY15506

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.

TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau TAK-593
CAS 1005780-62-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H23N7O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Poids moléculaire (g/mol) 445.47
Poids de la formule 445.47
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis