Learn More
TAK-593, MedChemExpress
Code produit. 16492667
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16492667
Marque: Medchem Express HY15506
MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau TAK-593
CAS 1005780-62-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H23N7O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Poids moléculaire (g/mol) 445.47
Poids de la formule 445.47
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.