Learn More
Agilent BioTek Microplaques Take3 et Take3 Trio Micro-Volume
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Nbre de positions:
16
48
Conditionnement:
1 pièce
Description
Mesurer jusqu’à 16 (Take3) ou 48 (Take3 Trio) échantillons de 2 μl à la fois sans dilution ni traitement spécial.
- Compatible avec les spectrophotomètres BioTek Eon, Epoch, Synergy, PowerWave XS2
- Comprend le logiciel Gen5 avec des protocoles préprogrammés de quantification de microvolumes d’acides nucléiques et de protéines
- Capacité de détection d’absorbance et de fluorescence
- Facile d’entretien : il suffit d’essuyer les emplacements des échantillons
- Conception robuste
- Take3 Trio dispose de deux emplacements pour les mesures BioCell
- Lire les microspots, les BioCells ou les cuves standard
Take3 (11-120-571) offre :
- 16 microspots pour des échantillons de 2 μl ; deux emplacements pour les mesures BioCell exclusives (BioCell en option) et un emplacement pour les mesures de cuvettes standard
- 48 microspots pour des échantillons de 2 μl ; deux emplacements pour les mesures BioCell exclusives (BioCell en option)
Quantification des acides nucléiques et des protéines, quantification fluorométrique in situ des protéines, mesures de la pureté des protéines 260 / 280 et 260 / 230, dosage BCA in situ sur très faible volume, balayage spectral d’un ou plusieurs échantillons de faible volume
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Quantification des acides nucléiques et des protéines, quantification des protéines fluorométrique in situ, mesures de pureté des protéines 260/280 et 260/230, dosage BCA in situ à très faible volume, balayage spectral d’un ou plusieurs échantillons de faible volume |
| Nbre de positions | 16 |