Learn More
Talarozole, MedChemExpress
Code produit. 16496476
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496476
Marque: Medchem Express HY14531
MedChemExpress Talarozole (R115866) is an oral systemic all-trans retinoic acid metabolism blocking agent (RAMBA) which increases intracellular levels of endogenous all-trans retinoic acid (RA). Talarozole inhibits both CYP26A1 and CYP26B1 with IC50s of 5.4 and 0.46 nM, respectively.
Talarozole (R115866) is an oral systemic all-trans retinoic acid metabolism blocking agent (RAMBA) which increases intracellular levels of endogenous all-trans retinoic acid (RA). Talarozole inhibits both CYP26A1 and CYP26B1 with IC50s of 5.4 and 0.46 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Talarozole
CAS 201410-53-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23N5S
Quantité 100 mg
Synonyme R115866
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 36 mg/mL (95.36 mM)
SMILES CCC(CC)C(C1=CC=C(NC2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1)N4N=CN=C4
Poids moléculaire (g/mol) 377.51
Poids de la formule 377.51
Pourcentage de pureté 98.53%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.