Learn More
Köttermann Armoire haute pour acides et bases
Click to view available options
Configuration:
2 portes à charnière droite, 4 tiroirs
2 portes à charnière gauche, 4 tiroirs
Comprend:
Absence de ventilateur
Ventilateur
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stockage sûr des substances dangereuses corrosives et ininflammables, avec séparation des acides et des bases
- Carcasses d’armoire et plateaux coulissants en polypropylène résistant
- Tiroirs étanches sur bandes de PTFE à faible frottement avec butée de sortie
- Élimination des vapeurs agressives grâce à une ventilation optionnelle avec un ventilateur externe
- Serrures et charnières résistantes à la corrosion
- Idéal pour une installation sous des sorbonnes de haute performance
Spécification
Spécification
| Configuration | 2 portes à charnière gauche, 4 tiroirs |
| Dimensions (P x L x H) | 515 x 600 x 1900 mm |
| Modèle de porte | À charnières, Tiroir |
| À utiliser avec (application) | Stockage des acides et des bases |
| Comprend | Absence de ventilateur |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PP |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction