Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme haute
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Beskrivning
- Avec graduation et bec verseur
- Fournis par boîtes de 10
- Avec zone d’étiquetage inscriptible
- Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
Specifikationer
Specifikationer
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 38 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) extérieure | 70 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Scale | Échelle imprimée |
| Modèle | Forme haute |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering