Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour échantillons de verre
Code produit. p-8002153 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3,5 ml
Conditionnement:
666 pièces
Code produit. 15324779
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec bouchons à pousser. Les flacons d’échantillons en verre Fisherbrand™ sont fabriqués à partir de verre neutre de type 1B.
  • Fond plat
  • Verre borosilicaté
  • Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 3,5 ml
Modèle Forme haute
Type de base Plat
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à pression.
Hauteur (métrique) 46 mm
Quantité 666/boîte
Type Flacon à fond plat
Afficher plus Afficher moins
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt