Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure graduées de forme haute
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Graduations:
2 ml
5 ml
10 mL
20 ml
100 ml
200 ml
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
2 pièces
30 pièces
6 pièces
Description
- Polyméthylpentène (PMP) TPX™ - polymère léger et fonctionnel avec une combinaison unique de propriétés de transparence, résistance thermique et chimique
- Conforme aux normes ISO 6706 - 1981 (E) et BS 5404 partie 2 1977
- Peut être utilisé pour les liquides à des températures allant jusqu’à 170°C
- Pas de mouillage
- Pas de ménisque.
- Graduations permanentes pour une grande reproductibilité
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PMP |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 - 1981 (E) et BS 5404 partie 2 1977 |
| Classe | B |
| Quantité | 30/boîte |
| Graduations | 10 mL |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Hauteur (métrique) | 199 mm |