Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure graduées de forme haute
Code produit. p-8005803
Click to view available options
Graduations:
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 ml
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
2 pièces
30 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Code produit. 15845577
Marque: Kartell™ 0257300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure graduées de forme haute Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
  • Forme haute
  • Base circulaire
  • Bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
  • Convient aux applications avec des aliments
  • Pas de mouillage et pas de ménisque
Spécification
Classe Classe B.
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 170°C
Subdivision 1 ml
Forme Cylindrique
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Couleur de la balance Bleu
Hauteur (métrique) 249 mm
Type Éprouvette graduée