Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute
Code produit. 10109590
Click to view available options
Capacité (métrique):
40mL
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10109590
Marque: Haldenwanger™ L 79C/2/STEMPE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 40mL
Diamètre (métrique) externe 40mm
Hauteur (métrique) 50mm
Product Type Creusets de fusion en porcelaine