Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute
Code produit. 10159680
Click to view available options
Capacité (métrique):
40mL
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10159680
Marque: Haldenwanger™ L 79C/3
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) externe 45mm
Hauteur (métrique) 56mm
Product Type Creusets de fusion en porcelaine