Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme haute sans couvercle
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
52.84€ - 126.14€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Finition | Vitrifié |
Product Type Specs | Creusets en porcelaine de forme haute |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12376507
|
Haldenwanger™
79C/00 |
11mL |
57.03€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12306517
|
Haldenwanger™
L 79C/2/STEMPE |
40mL |
87.98€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12396507
|
Haldenwanger™
L 79C/1/STEMPE |
24mL |
52.84€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12338825
|
Haldenwanger™
79C/5 |
120mL |
126.14€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Vitrifié | |
Creusets en porcelaine de forme haute |