Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme haute
Code produit. p-8006088
Click to view available options
Diamètre (métrique):
38 mm
48 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10727141
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565740
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre à pesée à couvercle coiffant
• Couvercle coiffant
• Verre à pesée Duran™ avec couvercle rodé et zone de marquage
• Verre à pesée forme haute
• Forme haute
• Inclus avec couvercle rodé coiffant.
Spécification
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 6Pack
Numéro de bouchon NS 40/12
Gamme de produits Flacon
Type de produit Flacon de pesée
Diamètre (métrique) 38 mm