Learn More
Cytiva Milieu TALON™ Superflow
Code produit. p-4415995 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 11658893
Marque: Cytiva 28957499
Il offre une sélectivité différente par rapport aux milieux chargés en nickel. Le milieu Cytiva TALON™ Superflow est utilisé pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine par IMAC.
Caractéristiques :
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrice : agarose réticulée, 6 %
  • Granulométrie -60 - 160 μm
  • Capacité de liaison/ml - Jusqu’à 20 mg de protéine marquée à l’histidine
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH - 3 à 12
  • Stabilité du pH Nettoyage en circuit fermé (CIP) -2 - 14 CO2+milieu traité
  • 10 mL/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 ml
À utiliser avec (application) Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité par métal immobilisé
Conditions de stockage 4°C à 8°C
Capacité de liaison Jusqu’à 20 mg de protéine marquée à l’histidine
Type de produit Milieu Talon Superflow
Granulométrie 60 à 160 μm
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Talon Superflow Cobalt-IMAC
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .