Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de tamoxifène, 98 %
Code produit. 10143141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10143141
Marque: Thermo Scientific Chemicals 329320010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54965-24-1
Formule moléculaire C32H37NO8
Poids moléculaire (g/mol) 563.65
Numéro MDL MFCD00058321
Clé InChI FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Synonyme tamoxifen citrate, istubal, zitazonium, unii-7frv7310n6, i.c.i. 46474 citrate, tamoxifen citrate salt, farmifeno, ginarsan, jenoxifen
CID PubChem 2733525
ChEBI CHEBI:9397
Nom IUPAC 2-[4-[(Z)-1,2-diphénylbut-1-ényl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine ; acide de 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamoxifen citrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 140.0°C to 144.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 9180
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone
Poids de la formule 563.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tamoxifen citrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.