Learn More
Impureté D du citrate de tamoxifène (sous forme d'isomère (E)), Mikromol™
Description
Impureté D du citrate de tamoxifène (sous forme d'isomère (E))
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[4-[(E)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 31750-45-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[4-[(E)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C25 H27 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Tamoxifen Citrate Imp. D (EP) E-Isomer, Tamoxifen Imp. D (EP) E-Isomer, 2-[4-[(E)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity D as E-Isomer, Tamoxifen Impurity D as E-Isomer |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H27NO/c1-20(21-10-6-4-7-11-21)25(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)27-19-18-26(2)3/h4-17H,18-19H2,1-3H3/b25-20+ |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/C)\c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2-[4-[(E)-1,2-diphénylprop-1-enyl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine |
| Afficher plus |