Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Polyester Labels for M611, BMP61 and BMP71
Code produit. 11592555
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
48,3 mm
50,8 mm
Répétition verticale (métrique):
15,9 mm
28,6 mm
54 mm
79,4 mm
Largeur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
76,2 mm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 11592555
Marque: Brady™ 011223
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes en polyester à utiliser avec les imprimantes portatives à transfert thermique.
Les pièces TLS 2200™ peuvent également être imprimées à condition d’utiliser l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) avec l’imprimante d’étiquettes BMP™71.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Approuvé UL
Type d’adhésif Acrylic
Couleur Silver
Finition Matte
Matériau Tamper-evident Metallized Polyester
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes mobiles BMP™61, BMP™71 et BradyPrinter M611, systèmes d’étiquetage thermique TLS 2200™ et TLS-PC LINK™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (métrique) 0.071 mm
Répétition verticale (métrique) 15,9 mm
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12.7 mm