Learn More
Tamsulosine EP D sous forme de chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 30461928
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461928 4 x 25 mg 100mg
30049388 25 mg 25mg
30051924 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461928 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0938.0500254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tamsulosine EP D sous forme de chlorhydrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride
CAS 1798904-07-0
Noms d’analytes ou de composants 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H26 N2 O5 S . H Cl
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-[(2R)-2-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-, hydrochloride (1:1), (R)-2'-O-Desethyl-2'-O-desmethyl Tamsulosin hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H26N2O5S.ClH/c1-14(21-10-11-26-17-7-5-4-6-16(17)24-2)12-15-8-9-18(25-3)19(13-15)27(20,22)23;/h4-9,13-14,21H,10-12H2,1-3H3,(H2,20,22,23);1H/t14-;/m1./s1
Type de solution Neat
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-méthoxy-5-[(2R)-2-[2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamino]propyl]benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 430.94
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 430.936 g/mol