Learn More
Tamsulosine EP Impureté A (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30464194
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464194 4 x 25 mg -
30052402 25 mg 25mg
17911046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464194 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0938.0200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tamsulosine EP Impureté A (sous forme de chlorhydrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[(2R)-2-[Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride
CAS 2727060-83-3
Noms d’analytes ou de composants 5-[(2R)-2-[Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C30 H40 N2 O7 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-[(2R)-2-[Bis[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Tamsulosin Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C30H40N2O7S.ClH/c1-5-36-25-11-7-9-13-27(25)38-19-17-32(18-20-39-28-14-10-8-12-26(28)37-6-2)23(3)21-24-15-16-29(35-4)30(22-24)40(31,33)34;/h7-16,22-23H,5-6,17-21H2,1-4H3,(H2,31,33,34);1H/t23-;/m1./s1
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN(CCOc2ccccc2OCC)[C@H](C)Cc3ccc(OC)c(c3)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 5-[(2R)-2-[bis[2-(2-éthoxyphénoxy)éthyl]amino]propyl]-2-méthoxybenzènesulfonamide;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 609.17
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 608.2323 g/mol