Learn More
Tamsulosine EP Impureté C (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Description
Tamsulosine EP Impureté C (sous forme de chlorhydrate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-phenoxyethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 2724727-15-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-phenoxyethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H24 N2 O4 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Tamsulosin Hydrochloride Imp. C (EP), Tamsulosin Imp. C (EP), 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-phenoxyethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Tamsulosin Impurity C as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s2 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NCCOc2ccccc2)cc1S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-metoxi-5-[(2R)-2-(2-fenoxietilamino)propil]bencenosulfonamida;clorhidrato |
| Afficher plus |