Learn More
Tamsulosine EP Impureté H (sous forme de chlorhydrate racémique), Mikromol™
Code produit 30460222
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460222 4 x 25 mg -
30049635 25 mg 25mg
17993806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460222 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0938.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
tamsulosine EC l’impureté H (sous forme de chlorhydrate de RAC) ; Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride
CAS 2724727-12-0
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H27 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP), Tamsulosin Imp. H (EP), (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP) as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity H as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Impurity H as Racemate Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCNC(C)Cc2ccc(OC)cc2
Nom IUPAC N-[2-(2-éthoxyphénoxy)éthyl]-1-(4-méthoxyphényl)propan-2-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 365.89
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 365.1758 g/mol