Learn More
Chlorhydrate de tamsulosine, Mikromol™
Code produit 17983146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0938.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de tamsulosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamsulosin Hydrochloride
CAS 106463-17-6
Noms d’analytes ou de composants Tamsulosin Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tamsulosin Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, (-)-LY 253352, (-)-YM 12617, (R)-(-)-YM 12617, Flomax, Harnal, LY 253351, Omic, Omnic, YM 12617-1, YM 617, Yutanal, GI 138525A
Formule InChI InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 5-[(2R)-2-[2-(2-etoxifenoxi)etilamino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 444.97
Quantité 250 mg
Poids de la formule 444,1486 g/mol