Learn More
Solvant TAN, Chem-Lab
Code produit 13427846
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13427846 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13427846 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.2009.5000
Utilisé pour déterminer la sous-partie de tous les composés acides présents dans un échantillon. Le solvant TAN, Chem-Lab (indice d’acide total) contient 50 % C7 H8 + 49,5 % IPA + 0,5 % H2O en volume.
Pour une utilisation en laboratoire conformément aux normes ASTM D-664, D-974, D-3242, D-3339 pour la détermination de l’indice d’acide total.. Il est disponible dans un flacon de 5 L
Spécification
CAS 67-63-0, 7732-18-5
Température d’allumage 425°C
Densité 0.83g/mL
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C7H8
Numéro MDL MFCD00008512
Couleur Incolore
Solubilité Peu soluble dans l’eau, soluble dans le toluène
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC toluène
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Quantité 5 l
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5L SOLUTION MEASUREMENT TAN
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, propan-2-ol