Learn More
Tanespimycin, MedChemExpress
Description
Tanespimycin (17-AAG) is a potent HSP90 inhibitor with an IC50 of 5 nM, having a 100-fold higher binding affinity for tumour cell derived HSP90 than normal cell derived HSP90. Tanespimycin depletes cellular STK38/NDR1 and reduces STK38 kinase activity. Tanespimycin also downregulates the stk38 gene expression.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tanespimycin |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 75747-14-7 |
| Couleur | Pale Purple |
| Quantité | 25 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C31H43N3O8 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | 17-AAG NSC 330507 CP 127374 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |