Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ MLNR-bla U2OS Cells
Description
Tango™ MLNR-bla U2OS cells contain the human Motilin Receptor (MLNR) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ MLNR-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Motilin.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_001507 |
| Entrée du dosage | Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les cellules Tango™ MLNR-bla U2OS sont expédiées dans de la neige carbonique, 8 x 10^6 flacons⁄ de cellules. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| Queue cytoplasmique | Queue d’AVPR2 GPCR |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Classe de protéines humaines | Récepteur couplé aux protéines G (GPCR) |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Gamme de produits | Tango |
| Afficher plus |