Learn More
Tank Liner, Aegis™ 5-14, top and bottom drain
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 l
200 l
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 l |
| À utiliser avec (application) | Single-Use Bioprocessing |
| Quantité | 100 L |
| Tubing Style | TPE |