Learn More
Corning™ Revêtements de cuve
Code produit. 17203594 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 L
Diamètre (métrique):
55,88 cm
57,15 cm
Type de produit:
Revêtement de cuve sans gousset
Revêtement de cuve à gousset
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17203594
Marque: Corning™ 9130030
Conçus pour s’adapter aux cuves cylindriques normalisées fabriquées par Nalge™/Nunc™ et d’autres marques
  • Moulé en polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Éliminez les coûts de nettoyage et de validation des cuves associés
  • Réduisez les coûts de main-d’œuvre et augmentez les délais d’exécution
  • Éliminez les risques liés à la contamination croisée
  • Prolongez la durée de vie des cuves réutilisables afin de réduire les dépenses en immobilisations
  • Irradiation aux rayons gamma, conditionnement individuel
  • Disponible en version avec ou sans gousset
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 200 L
Matériau PEBD
Capacité (impériale) 0,0528 gal
Profondeur (impériale) 36 po
Profondeur (métrique) 91,44 cm
Diamètre (impériale) 22,5 po
Diamètre (métrique) 57,15 cm
Forme Cylindrique
Dimensions 22,5 in x 36 in (57,2 cm x 91,4 cm)
Type de produit Revêtement de cuve sans gousset