Learn More
Tanin
Code produit 11491781 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11491781 500 g
11401791 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491781 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219027590
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 637-01-4
Formule moléculaire C10H18Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 237.168
Clé InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
CID PubChem 71561
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic Acid
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Forme physique Poudre