Learn More
Acide tannique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702631 5 g Flacon en verre 5g
10174070 500 g Flacon en plastique 500g
10702441 1kg Flacon en plastique 1kg
10484745 5kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10702631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202420050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
Numéro MDL MFCD00066397
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
CID PubChem 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic acid
Point de fusion 218,0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 198 g/ml
Quantité 5 g
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 12,0% max.
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Billes
Plage de pourcentage du dosage 95%
Merck Index 15, 9184
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :250 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le glycérol, l’éthanol et l’acétone ;, pratiquement insoluble dans le benzène, le CHCl3, le diéthyl e, l’éther, l’éther de pétrole, Cs2, ccl4, hexane ;, légèrement soluble dans l’éthanol anhydre.
Poids de la formule 1701.23
Pourcentage de pureté 95%