Learn More
Acide tannique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10369103 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10369103 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
10627761 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10369103 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419990025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Poids moléculaire (g/mol) 1701.206
Numéro MDL MFCD00066397
Clé InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonyme tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
CID PubChem 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannic acid
Point de fusion 218,0°C
Couleur Marron
Quantité 2,5kg
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 12,0 % max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre
Résidus après l’allumage 0,5% max.
Merck Index 15, 9184
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :250 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le glycérol, l’éthanol et l’acétone ;, pratiquement insoluble dans le benzène, le CHCl3, le diéthyl e, l’éther, l’éther de pétrole, Cs2, ccl4, hexane ;, légèrement soluble dans l’éthanol anhydre.
Poids de la formule 1701.23
Qualité Réactif ACS