Learn More
Acide tannique, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide tannique a des applications antibactériennes, antienzymatiques et astringentes. Utilisé dans le procédé de teinture pour les fibres de cellulose telles que le coton. Utilisé dans les aliments et les médicaments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tannic Acid |
| Point de fusion | ∽218°C (décomposition) |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | 199°C (390°F) |
| Forme physique | Poudre |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à la lumière |
| Beilstein | 8186396 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone. |
| Poids de la formule | 1701.23 |
| Qualité | Réactif ACS |